Przejdź do
8.00896
Iodoethane
(stabilised with silver) for synthesis
Synonim(y):
Iodoethane, Ethyl iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
2002,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.97
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-833-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
133 hPa ( 18 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
69-73 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
transition temp
flash point 53 °C
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ICC
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Photocatalytic degradation of pollutants: Iodoethane is utilized in the synthesis of SnO nanoplates embedded within a chitosan-ionic liquid ionogel framework, enhancing photocatalytic degradation of pollutants through band gap narrowing (Arshia et al., 2023).
  • Amphiphilic ether synthesis: As a reagent in organic synthesis, iodoethane plays a critical role in the production of amphiphilic 6-carboxypullulan ethers, contributing to advancements in carbohydrate polymer applications (Pereira et al., 2014).
  • Detection of pesticide resistance: Iodoethane is employed in assays for detecting glutathione-S transferase activity in mosquitoes, providing a methodological foundation for resistance monitoring in vector control programs (Morou et al., 2010).
  • Synthesis of deuterated compounds: Employed in the synthesis of deuterated sex pheromone components for agricultural pest management, iodoethane facilitates the modification of pheromone structures to improve stability and efficacy (Kiyota et al., 2009).
  • Synthesis of cyanine dyes: Iodoethane is used in the microwave-assisted synthesis of heptamethine cyanine dyes, essential for producing near-infrared dyes with applications in medical imaging and organic electronics (Winstead et al., 2008).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.910 - 1.940
Ethanol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I77808.06064486736
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
density
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.974 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
69-73 °C/1013 hPa
bp
69-73 °C (lit.)
bp
41-43 °C (lit.), 42 °C/1013 hPa
bp
69-73 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800896050004022536364001
800896010004022536363998