Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
291,00 zł
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 540 hPa ( 25 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
41-43 °C (lit.), 42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C, −64 (lit.)
solubility
8.66 g/L
density
2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR):passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| expl. lim. 8.5-66 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. - |
| refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.531 (lit.) | refractive index n20/D 1.530, n20/D 1.531 (lit.) |
| potency 79.84 mg/kg LD50, oral (rat) | potency - | potency - | potency - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99.5% | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
| solubility 8.66 g/L | solubility water: soluble 14 g/L at 20 °C | solubility - | solubility water: soluble 14 g/L at 20 °C |
| density 2.28 g/cm3 at 20 °C, 2.28 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.28 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.28 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.28 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-88-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8060640050 | 04022536389004 |
| 8060640250 | 04022536389011 |
| 8060641000 | 04022536389028 |