Merck
I7780
Sigma-Aldrich
Iodoethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Ethyl iodide
Wybierz wielkość
5 G
204,00 zł
100 G
397,00 zł
500 G
831,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
204,00 zł
100 G
397,00 zł
500 G
831,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.97
Beilstein:
505934
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.38 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
100 mmHg ( 18 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Iodoethane also known as ethyl iodide is an alkyl iodide. The interaction of iodoethane with Pt(111) surfaces has been analyzed by using thermal desorption and X-ray photoelectron spectroscopy.[1] Its microwave spectrum has been recorded and studied.[2] The dynamics of the gas phase photolysis of iodoethane have been studied using resonance Raman spectra.[3] Its thermodynamic characteristics in the ideal state have been reported.[4]
Zastosowanie
Iodoethane has been used for performing gas-phase experiments for recording extreme ultraviolet (XUV) photoelectron spectra.[5]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yogesh Gawale et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(27), 6570-6578 (2017-02-23)
Four new N-ethylcarbazole-linked aza-boron-dipyrromethene (aza-BODIPY) dyes (8 a,b and 9 a,b) were synthesized and characterized. The presence of the N-ethylcarbazole moiety shifts their absorption and fluorescence spectra to the near-infrared region, λ≈650-730 nm, of the electromagnetic spectrum. These dyes possess strong molar absorptivity
Absolute timing of the photoelectric effect
Ossiander M, et al.
Nature, 561(7723), 374-377 (2018)
Janyce A Sugui et al.
Scientific reports, 7(1), 10977-10977 (2017-09-10)
Delayed diagnosis in invasive aspergillosis (IA) contributes to its high mortality. Gliotoxin (GT) and bis-methyl-gliotoxin (bmGT) are secondary metabolites produced by Aspergillus during invasive, hyphal growth and may prove diagnostically useful. Because IA pathophysiology and GT's role in virulence vary depending
Ideal gas thermodynamic properties of selected bromoethanes and iodoethane.
Kudchadker SA and Kudchadker AP.
Journal of Physical and Chemical Reference Data, 8(2), 519-526 (1979)
Formation and thermal decomposition of ethyl groups on transition metal surfaces: Ethyl iodide on Pt (111).
Zaera F.
Surface Science, 219(3), 453-466 (1989)