Przejdź do
8.00835
Akrylan 2-etyloheksylu
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-080-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
4435 mg/kg LD50, oral (Rat), 7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
0.887 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.143420214068995
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
0.887 g/cm3 at 20 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
-90 °C
mp
-92 °C
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
bp
229 °C/1013 hPa
bp
199 °C/1013 hPa
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Akrylan 2-etyloheksylu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800835050004022536362960
800835010004022536362953