Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-079-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.28 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
268 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
transition temp
flash point 85 °C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8143421000 | 04022536412313 |
| 8143420250 | 04027269166137 |