Przejdź do
02140
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-ethylhexyl) adipate also known as dioctyl adipate (DOA) can be used as a plasticizer for improving the impact properties of polymers. DOA is also used to produce clear films for food packaging applications and in synthetic rubber industries due to its compatibility with nitrocellulose and ethylcellulose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W51900652519702138
refractive index
n20/D 1.447
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
Quality Level
100, 500
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) adipate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of plasticizers for electrochemical sensors
Recent Advances in Plasticizers (2012)
Determination of bis (2-ethylhexyl) adipate in food products
Nerin C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1833-1835 (1992)
Polylactide (PLA) designed with desired end?use properties: 1. PLA compositions with low molecular weight ester?like plasticizers and related performances
Murariu M, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 19(6), 636-646 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
02140-1L04061838612212