Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
128,00 zł
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
3640 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 114 °C
solubility
1.4 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 1.4 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp -59 °C | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8007580100 | 04022536362274 |
| 8007581000 | 04022536362281 |