Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł 197,25 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł 463,50 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
vapor density
4.98 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 115 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F, 8.64 %, 188 °F
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a reactant in esterification , decarboxylative alkynylation , and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.
- In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99% | assay - | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| bp 228 °C (lit.) | bp 228 °C (lit.) | bp 228 °C (lit.) | bp 209-210 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) |
| density 0.903 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.903 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.903 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.918 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
149-57-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?