Merck
538701
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Synonim(y):
2-Ethylcaproic acid
Wybierz wielkość
100 ML
161,00 zł
1 L
634,00 zł
20 L
1650,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
161,00 zł
1 L
634,00 zł
20 L
1650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Beilstein:
1750468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.98 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
699 °F
granice wybuchowości
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Ethylhexanoic acid (EHXA, 2-EHA) is an industrially important aliphatic carboxylic acid.[1] It is widely employed as a stabilizer[2] and a wood preservative.[2]
It has various industrial applications, such as:[3]
  • coolant in automotives
  • synthetic lubricant
  • wetting agent
  • co-solvent
  • drying of paints
  • defoaming agent in pesticides
Zastosowanie
  • A review of the environmental fate and aquatic effects of a series of C4 and C8 oxo-process chemicals.: This review assesses the environmental impact of C4 and C8 oxo-process chemicals, including 2-Ethylhexanoic acid, detailing their degradation, persistence, and effects on aquatic ecosystems (Staples, 2001).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The developmental toxicity of 2-ethylhexanoic acid in Wistar rats.
Pennanen S, et al.
Fundamental and Applied Toxicology, 19(4), 505-511 (1992)
Synthetic applications of 2-ethylhexanoic acid derived reagents.
Raju R and Prasad K.
Tetrahedron, 68(5), 1341-1349 (2012)
Shashank Mishra et al.
Chemical Society reviews, 36(11), 1770-1787 (2008-01-25)
This critical review deals with the chemistry and applications of metal alkanoates with medium size (C5 to C12) carbon chain length. A particular emphasis is given to metal 2-ethylhexanoates, which find wide applications as metal-organic precursors in materials science, as
R Gaudin et al.
International archives of occupational and environmental health, 84(5), 523-531 (2010-08-31)
The aim of this study was to assess, by biological monitoring, workers' exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the flexible-PVC industry in France to provide additional occupational exposure data, which are particularly scarce. Over 5 days of pre-and post-shift sampling
K J French et al.
Biochemistry, 40(32), 9532-9538 (2001-10-05)
This study examines the ability of P450cam to catalyze the formation of 2-ethylhexanoic acid from 2-ethylhexanol relative to its activity on the natural substrate camphor. As is the case for camphor, the P450cam exhibits stereoselectivity for binding (R)- and (S)-2-ethylhexanol.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf