Przejdź do
8.00579
Ethyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Ethyl methacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
185,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
202-597-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
21.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
329 °C
potency
14600 mg/kg LD50, oral (Rat), >9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
bp
119-121 °C/1013 hPa
mp
-61--59 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
5.1 g/L
density
0.913 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.005908.005888.00585
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
0.913 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
solubility
5.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
-61--59 °C
mp
-48 °C
mp
-60 °C
mp
-75 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methacrylate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800579010004022536360324
800579050004022536360331