Przejdź do
8.00588
2-Hydroxyethyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl methacrylate, 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
212-782-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
5050 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 101 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation and application of naringenin imprinted cryogel membranes for selectively separation of naringenin from natural environment: This study focuses on using 2-hydroxyethyl methacrylate as a co-monomer in cryogels designed for specific molecule adsorption from natural sources (E Demirtaş, M Odabaşı - 2024, Springer).
  • Metallization of polypropylene substrates through surface functionalization and physical vapor deposition of chromium coatings: Investigates the enhancement of adhesive properties on polypropylene substrates using 2-hydroxyethyl methacrylate, advancing material engineering and surface treatments (N Fumagalli et al., 2024, Elsevier).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.005798.005851.03252
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
0.913 g/cm3 at 20 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
bp
250 °C/1013 hPa
bp
119-121 °C/1013 hPa
bp
163 °C/1013 hPa
bp
-
mp
-60 °C
mp
-61--59 °C
mp
-75 °C
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl methacrylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup