Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
vapor pressure
53 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
7872 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12.5 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
transition temp
flash point 10 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Explored esterification processes for producing methyl methacrylate, significant for industrial scale production (MJD Mahboub et al., 2018).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.942 - 0.944
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| mp -48 °C | mp -61--59 °C | mp -75 °C | mp −48 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 101 °C/1013 hPa | bp 119-121 °C/1013 hPa | bp 163 °C/1013 hPa | bp 100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl methacrylate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup