Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
119,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
930 g/L
density
1.32 g/cm3 at 47 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay - | assay 98.0% (T) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form liquid |
| solubility 930 g/L | solubility - | solubility soluble (0.1g in 10ml Water) | solubility - |
| pH 2 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH - | pH - | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8004680250 | 04022536359519 |
| 8004681000 | 04022536359526 |
| 8004680005 | 04022536359502 |