Merck
165956
Sigma-Aldrich
Methyl benzenesulfonate
98%
Synonim(y):
Benzenosulfonian metylu, Besylan metylu, Ester metylowy kwasu benzenosulfonowego, Kwas benzenosulfonowy, ester metylowy, ester metylowy kwasu benzenosulfonowego
Wybierz wielkość
100 G
423,00 zł
500 G
885,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
423,00 zł
500 G
885,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
sulfonic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl benzenesulfonate can be used asa methylation agent:
  • For the C-methylation of perbromothiophene tosynthesize tribromo-methyl thiophene in the presence of butyllithium.
  • In the nickel-catalyzedmethylation of unactivated alkyl halides and acid chlorides to prepare methylatedalkanes and ketones.
It can alsobe used as a reactant in the etherification of sophoridinol derivatives tosynthesize N-substituted sophoridinic methyl ether derivatives.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julian L Goggi et al.
Molecular imaging and biology, 22(4), 993-1002 (2020-02-02)
Cancer immunotherapy has shown huge potential in the fight against cancer, but only a small proportion of patients respond successfully to treatment. Non-invasive methods to stratify responders from non-responders are critically important as immune therapies are often associated with immune-related
Zhen Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 168, 23-29 (2019-02-21)
Alkyl sulfonate esters have been widely concerned as genotoxic impurities (GTIs). A gas chromatography triple-quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) method has been developed for trace determination of 9 commonly encountered sulfonate esters in drug substances. Three different solvents of acetonitrile (ACN)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?