Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 136,00 zł | |
| 500 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
autoignition temp.
650 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
0.00007 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 0.00007 g/L | solubility - | solubility 7.5 mg/L | solubility - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.26 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antrachinon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-65-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8004650100 | 04022536359380 |
| 8004650500 | 04022536359397 |