252727
Anthraquinone-2-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
287-289 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O4/c16-13-9-3-1-2-4-10(9)14(17)12-7-8(15(18)19)5-6-11(12)13/h1-7H,(H,18,19)
Klucz InChI
ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3