Przejdź do
8.00412
Chloroacetic acid
for synthesis
Synonim(y):
Chloroacetic acid, Monochloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-178-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystals
autoignition temp.
460 °C
potency
90.4 mg/kg LD50, oral (Rat), 250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.0 % (v/v)
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
mp
63 °C
transition temp
flash point 126 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)O
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, characterization and study of the biological activity of some new compounds containing Triazine and 1, 3, 4-Thiadiazol units: Describes the synthesis of Carboxylic acid compound from Chloroacetic acid, highlighting its application in forming biologically active compounds (Abbas et al., 2023).
  • Extraction and Characterization of Cellulose from Broccoli Stems as a New Biopolymer Source for Producing Carboxymethyl Cellulose Films: Focuses on the carboxymethylation reaction involving Chloroacetic acid for producing carboxymethyl cellulose films, providing insights into biopolymer applications (Sayanjali et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402923C196278.03541
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
solubility
>1000 g/L
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800412100004022536358550
800412250004022536358567
800412010004022536358543
800412902504022536864013
800412905004022536358574