Przejdź do
402923
Chloroacetic acid
ACS reagent grade, ≥99.0%, solid
Synonim(y):
Monochloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-178-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605438
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloroacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.26 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
impurities
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone), ≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone), ≤0.01% insolubles
ign. residue
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroacetic acid (CAA, monochloroacetic acid, MCAA) is a halogenated aliphatic carboxylic acid. Its mutagenic effects have been studied in Rattus norvegicus. The rate of degradation of MCA by photocatalysis using TiO2 at pH3 is reported to be enhanced under the influence of ozone. CAA is an irritant that hydrolyzes proteins resulting in degradation of the cells. This property has been applied in treating plantar warts.
Application
Chloroacetic acid may be used to synthesize the following:
  • Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
  • 4-Thiazolone derivatives.
  • Triazinothiazolone derivatives.
  • Water soluble carboxymethyl chitosan.
Disclaimer
“The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.”
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D547022288033047
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
purum, ≥99.0% (GC)
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
purum
grade
puriss. p.a., ACS reagent
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.9% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
crystalline
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
impurities
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone), ≤0.01% insolubles, ≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
impurities
-
impurities
-
impurities
readily oxidisable substances, in accordance, ≤0.005% insoluble in methanol, ≤0.002% S-compounds (as S), ≤0.005% halogen compounds (as Cl)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-11-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is monochloroacetic acid available in solution form? I'm looking for monochloroacetic acid 80% solution. Thank you
    1 answer
    1. A prepared solution of this material is not currently available. This product is soluble in water at 3170 g/L at 10 °C.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?