Przejdź do
C19627
Chloroacetic acid
99%, crystals
Synonim(y):
Monochloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-178-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605438
Assay:
99%
Form:
crystals
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chloroacetic acid, 99%
vapor density
3.26 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
crystals
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroacetic acid (CAA, monochloroacetic acid, MCAA) is a halogenated aliphatic carboxylic acid. Its mutagenic effects have been studied in Rattus norvegicus. The rate of degradation of MCA by photocatalysis using TiO2 at pH 3 is reported to be enhanced under the influence of ozone. It is an irritant that hydrolyzes proteins resulting in degradation of the cells. This property has been applied in treating plantar warts.
Application
Chloroacetic acid may be used to synthesize the following:
  • Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
  • 4-Thiazolone derivatives.
  • Triazinothiazolone derivatives.
  • Water soluble carboxymethyl chitosan.
Disclaimer
“The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.”
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4029233654436545
description
99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
98-100% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
crystals
form
solid
form
-
form
-
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
-
solubility
-
vapor density
3.26 (vs air)
vapor density
3.26 (vs air)
vapor density
3.26 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-11-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?