Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 120,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 537,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
120,00 zł
vapor pressure
1.33 hPa ( 44 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
475 °C (DIN 51794)
potency
1090 mg/kg LD50, oral (Rat), 2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-7.1 % (v/v)
pH
0.8 (20 °C, 550 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
51-53 °C
transition temp
flash point 103 °C
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
bulk density
700‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Chemical modification of polypropylene by maleic anhydride: This study explored the application of maleic anhydride (MAH) for modifying the properties of polypropylene through melt grafting. The findings reveal how variations in the concentration of MAH influence the polymer′s properties (Ebadi-Dehaghani et al., 2014).
- Renewable production of phthalic anhydride: A study on the synthesis of phthalic anhydride from biomass-derived furan and maleic anhydride, highlighting an eco-friendly pathway for producing a widely used industrial chemical (Mahmoud et al., 2014).
- Enhancement of biopolymer properties: Research on using maleic anhydride as a compatibilizer in natural fiber-reinforced poly(lactic acid) composites, which demonstrates the improvements in mechanical and thermal properties of the composites (Yu et al., 2014).
- Application in electrical property enhancement: This article reports on the application of maleic anhydride grafted polypropylene which significantly enhances the material′s electrical properties, potentially applicable in various advanced electronics and engineering fields (Zhou et al., 2016).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): conforms
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.32 g/cm3 at 55 °C | density 1.107 g/cm3 at 100 °C | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form crystals | form - | form flakes, powder or crystals |
| bp 202 °C/1013 hPa | bp - | bp 200 °C (lit.) | bp 200 °C (lit.) |
| mp 51-53 °C | mp 96 °C | mp 51-56 °C (lit.) | mp 51-56 °C (lit.), 52-54 °C |
| vapor pressure 1.33 hPa ( 44 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.16 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.16 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8004081000 | 04022536358468 |
| 8004089050 | 04022536358482 |
| 8004089025 | 04022536779867 |
| 8004080500 | 04022536358451 |
| 8004080100 | 04022536358444 |
| 8004085000 | 04022536358475 |