Przejdź do
63200
Maleic anhydride
puriss., ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
2,5-Furandione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.06
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-571-6
Beilstein/REAXYS Number:
106909
MDL number:
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (NT)
form
flakes, powder or crystals
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.), 52-54 °C
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Maleic anhydride is a dehydration product of maleic acid that is of considerable industrial importance.
Application
Maleic anhydride has been used as a reference standard for the determination of the analyte in:
  • Workplace air samples by capillary gas chromatography combined with electron capture detection (GC-ECD).
It may be used as a derivatization agent for fatty alcohol ethoxylates in:
  • Industrial mixtures, cleaning products and river and sea waters by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detection (DAD).
Other Notes
For the complete dissociation of enzymes into soluble subunits[1]; For the reversible blocking of amino groups (lysine reagent); P.J.G. Butler, J.I. Harris, B.S. Hartley, R. Lebermann; For the maleylation of proteins[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1888.00408913243
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
mp
51-56 °C (lit.), 52-54 °C
mp
51-56 °C (lit.)
mp
51-53 °C
mp
130-135 °C (lit.), 137-140 °C (lit)
form
flakes, powder or crystals
form
-
form
solid
form
powder
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
202 °C/1013 hPa
bp
-
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)