Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
260-173-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
mp
258-261 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI key
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| mp 258-261 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp 166-173 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8004050100 | 04022536358413 |