Merck
C94408
Sigma-Aldrich
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
96%
Synonim(y):
4-Phenyl-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Wybierz wielkość
10 G
523,00 zł
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
523,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.71
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.N#CC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2.ClH/c13-10-12(6-8-14-9-7-12)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,14H,6-9H2;1H
Klucz InChI
CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • CCR5 antagonists derived at the N-terminal of the piperidine ring
  • Substituted piperidines as lignads of chemokine receptor 5 and inhibitors of HIV-1
  • Functionalized nitrogen heterocycles by radical decarboxylation of β- and γ- amino acids
  • Benzovesamicol analogs as potential imaging probes for vesicular acetylcholine transporters
  • Neurotransmitter transporter inhibitors with activity at dopamine receptor sites
  • α1a Adrenoceptor-selective antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)