Przejdź do
8.00380
Maleic acid
for synthesis
Synonim(y):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-742-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605762
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
powder
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
powder
potency
708 mg/kg LD50, oral (Rat), 1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
478.8 g/L
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
750‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Application
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.17058PHL80142M0375
Maleic acid EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
SAFC
8.17058
Maleic acid
Maleic acid phyproof&#174; Reference Substance
PHL80142
Maleic acid
assay
≥99% (acidimetric)
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
478.8 g/L
solubility
478.8 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 478,8  g/L at at 20 °C (Completely )
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800380010004022536358031
800380500004022536358062
800380100004022536358055
800380905004022536358086
800380902504022536358079
800380050004022536358048
800380002504027269250560