Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
Quality Level
agency
NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
form
solid
potency
708 mg/kg LD50, oral (Rat), 1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
478.8 g/L
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, V: ≤1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency NF, Ph. Eur. | agency EP Reference Standard | agency - | agency - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| assay 99.0-101.0% substance (anhydrous) basis | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.59 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8170589025 | 04022536648118 |
| 8170581000 | 04022536548777 |