Przejdź do
M0375
Maleic acid
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-742-5
Beilstein/REAXYS Number:
605762
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Concentration:
≤100%
Form:
powder
Grade:
reagent grade
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
4.0 (at °C, vs air)
vapor pressure
≤0.1 at hPa ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
concentration
≤100%
impurities
≤2.0% water
ign. residue
≤0.1%
pH
1,3 -at 100 g/l (at 20 °C)
pKa (25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
bp
157.8 °C/316.0 °F -at 997 hPa
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 478,8  g/L at at 20 °C (Completely )
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Maleic acid (MA) is a dicarboxylic acid that undergoes esterification with ethanol in the presence of cation-exchange resin catalysts to form diethyl maleate. Its crystalline structure has been analyzed. Reaction kinetics and mechanism of the isomerization of maleic acid to fumaric acid in the presence of ceric and bromide ions has been investigated. The reaction mechanism and reactivity ratios for the radical copolymerization of maleic acid with styrene have been determined.
Application
Maleic acid has been used in the preparation of tris-maleate buffer[1] and sodium maleate buffer.[2] It has also been used for the pretreatment of poplar tracheid cell walls for the spectroscopic analysis of lignin.[3] It may be used to synthesize superswelling acrylamide/maleic acid hydrogels.
Analysis Note
Repurified
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9132439127358.17058
Maleic acid EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
SAFC
8.17058
Maleic acid
grade
reagent grade
grade
-
grade
electronic grade
grade
-
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥99.97% trace metals basis
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
pH
1,3 -at 100 g/l (at 20 °C)
pH
-
pH
-
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Powiązane treści
Radical copolymerization of maleic acid with styrene.
Switala-Zeliazkow M.
Eur. Polymer J., 35(1), 83-88 (1999)
Esterification of maleic acid with ethanol over cation-exchange resin catalysts.
Yadav GD and Thathagar MB.
Reactive functional Polymers, 52(2), 99-110 (2002)
A refinement of the crystal structure of maleic acid.
James MNG and Williams GJB.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 30(5), 1249-1257 (1974)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0375-100G04061835321070
M0375-25KG04061835567744
M0375-500G04061835321094
M0375-1KG04061835321087
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the HPLC method used for Maleic assay separating the maleic acid from the fumaric acid peak? In the CoA that I have on batch 416071 Purity is NLT99%. Does that mean that fumaric acid must be less than 1%? Other suppliers specify fumaric acid % by HPLC.
    1 answer
    1. The HPLC method used for the purity assay would separate maleic acid from fumaric acid. Fumaric acid would be resolved and would elute within the run time, with a significant difference in retention time between the two acids. Although fumaric acid content is not specifically tested or reported during the release of this product, the purity stated as ≥99% is the chromatographic purity determined by % peak area. This would indicate that total impurities must be less than or equal to 1%.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?