Przejdź do
8.00269
Kwas fumarowy
for synthesis
Synonim(y):
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
96,80 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-743-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
96,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
375 °C
potency
9300 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
transition temp
flash point 273 °C
solubility
4.9 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL801418.1707376635
Fumaric acid phyproof&#174; Reference Substance
PHL80141
Fumaric acid
grade
synthesis grade
grade
primary reference standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fumarowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
523.4 °F
flash_point_c
273 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800269905004022536357553
800269250004022536357546
800269010004022536357522
800269100004022536357539