Merck
PHL80141
Fumaric acid
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
100 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Beilstein:
605763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1364 °F
granice wybuchowości
40 %
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel pimpinella silybum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
523.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
273 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)