Merck
76635
Supelco
Fumaric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
100 MG
465,00 zł
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
465,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Beilstein:
605763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39021709
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E297
NACRES:
NA.24
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
temp. samozapłonu
1364 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
40 %
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
523.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
273 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tahar Ghnaya et al.
Chemosphere, 90(4), 1449-1454 (2012-10-03)
The implication of organic acids in Pb translocation was studied in two species varying in shoot lead accumulation, Sesuvium portulacastrum and Brassica juncea. Citric, fumaric, malic and α-cetoglutaric acids were separated and determined by HPLC technique in shoots, roots and
Emine Akar et al.
Carbohydrate polymers, 90(4), 1634-1641 (2012-09-05)
A novel biodegradable sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC)-based hydrogel was synthesized by using fumaric acid (FA) as a crosslinking agent at various ratios. Hydrogels (CMCF) were characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), X-ray
Bas J Meussen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 94(4), 875-886 (2012-04-25)
Rhizopus oryzae is a filamentous fungus belonging to the Zygomycetes. It is among others known for its ability to produce the sustainable platform chemicals L: -(+)-lactic acid, fumaric acid, and ethanol. During glycolysis, all fermentable carbon sources are metabolized to
Timothy E L Douglas et al.
Macromolecular bioscience, 12(8), 1077-1089 (2012-06-01)
Alkaline phosphatase (ALP), an enzyme involved in mineralization of bone, is incorporated into three hydrogel biomaterials to induce their mineralization with calcium phosphate (CaP). These are collagen type I, a mussel-protein-inspired adhesive consisting of PEG substituted with catechol groups, cPEG
Qing Xu et al.
Biotechnology advances, 30(6), 1685-1696 (2012-09-04)
The growing concern about the safety of food and dairy additives and the increasing costs of petroleum-based chemicals have rekindled the interest in the fermentation processes for fumaric acid production. The key problems of the industrial production of microbial fumaric
Protokoły
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego