Przejdź do
8.00257
3-chloro-1-propen
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
Synonim(y):
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.52
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-457-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
400 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
450 mg/kg LD50, oral (Rat), 540 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.3-11.2 % (v/v)
mp
-134.5 °C (ECHA)
transition temp
flash point -32 °C
solubility
3.6 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.059058.01021664960
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
3.6 g/L
solubility
0.5 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
-134.5 °C (ECHA)
mp
-80 °C
mp
-119 °C
mp
-
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-25.6 °F
flash_point_c
-32 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800257010004022536357294
800257100004022536357300