Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
209-251-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
140 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.2-10.4 % (v/v)
mp
-80 °C
transition temp
flash point -18 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-2-methyl-1-propene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8059050500 | 04022536388250 |
| 8059050100 | 04022536388243 |