Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
295 °C
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.3-7.3 % (v/v)
bp
70-72 °C/1013 mbar
mp
-119 °C
transition temp
flash point -1 °C
density
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Realizacja zarówno selektywnej adsorpcji, jak i wydajnej regeneracji przez adsorbenty z fotoregulowanymi bramkami molekularnymi: Badanie to wykorzystuje 3-bromo-1-propen w syntezie mechanizmu bramy molekularnej dla adsorbentów, przyczyniając się do selektywnej adsorpcji i wydajnej regeneracji (J Zhu et al.).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay 97% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp -119 °C | mp −119 °C (lit.) | mp −119 °C (lit.) | mp -134.5 °C (ECHA) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C | density 1.398 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.398 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/cm3 at 20 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup