Przejdź do
284416
Ethyl hydrocinnamate
99%
Synonim(y):
Ethyl 3-phenylpropionate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-966-6
Beilstein/REAXYS Number:
1910432
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
247-248 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI key
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
General description
The transesterifcation reactions of ethyl hydrocinnamate with various alcohols have been studied. It is one of the major components of B. dracunculifolia.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)