Przejdź do
8.00202
Oktanian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Kaprylan etylu, ester etylowy kwasu oktanowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-385-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
25960 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
transition temp
flash point 79 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.1492706934260673
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
99%
mp
-47 °C
mp
-40 °C
mp
-
mp
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.877 g/cm3 at 20 °C
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
208 °C/1013 hPa
bp
193 °C/1013 hPa
bp
193-194 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
transition temp
flash point 79 °C
transition temp
flash point 68 °C
transition temp
-
transition temp
-
autoignition temp.
325 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktanian etylu
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800202901004022536873138
800202000504022536356532
800202025004022536356549