Przejdź do
260673
Methyl octanoate
99%
Synonim(y):
Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-835-0
Beilstein/REAXYS Number:
1752270
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
561,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl octanoate is a saturated organic compound that belongs to the class of fatty acid methyl ester (FAMEs). It can be prepared by the esterification of octanoic acid with methanol in the presence of an acid catalyst.
Application
Methyl octanoate can be used as:
  • A reactant to prepare C7 and C8 hydrocarbons by catalytic decarboxylation/decarbonylation reactions in the presence of Pt/Al2O3 catalyst.
  • A component of biodiesel −bioethanol surrogate fuel model to study its kinetics of oxidation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3534W2728091424255
description
99%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
99%, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99%
assay
-
assay
99%
assay
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400, 300
Quality Level
-
bp
194-195 °C (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl octanoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?