Przejdź do
8.14927
Oktanian metylu
for synthesis
Synonim(y):
Methyl octanoate, Methyl caprylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-835-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 34.2 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
193 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 68 °C
density
0.877 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.878
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21719W272809260673
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
0.877 g/cm3 at 20 °C
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
bp
193 °C/1013 hPa
bp
193-194 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktanian metylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814927002504027269001407
814927010004022536867229