Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2C(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-993-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
530 °C
bp
180 °C/17.3 hPa
mp
150-152 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
InChI key
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis and characterization of various organic fluorescent and thermally stable polyesters with s-triazine frame and bulky side chain: This study highlights the use of benzilic acid as a bulky pendant group contributing to the fluorescence and thermal stability of polyesters (JV Modh, SA Pillai - CURRENT SCIENCE, 2023). Access the paper.
- Simultaneous Determination of 13 α-Hydroxy Acids in Cosmetics by Ultra-High Performance Liquid Chromatography Triple Quadrupole Mass Spectrometry: Discusses the quantification of benzilic acid among other α-hydroxy acids in cosmetics, highlighting its importance in skincare products (高天阳 et al. - Physical Testing and Chemical Analysis Part B: Chemical Analysis, 2023). Access the paper.
- Exploiting benzilic acid as a modular template: controlling photoreactivity and solid to liquid transition during photodimerization: This research uses benzilic acid as a core component to explore controlled photoreactivity and phase transitions in synthesized materials (MR Ahsan et al. - Chemical Communications, 2023). Access the paper.
- Multicomponent Cyclizative 1, 2‐Rearrangement Enabled Enantioselective Construction of 2, 2‐Disubstituted Pyrrolinones: Reports a novel benzilic acid-type rearrangement in the synthesis of complex organic molecules, enhancing the enantioselectivity of the process (XZ Li et al. - Angewandte Chemie, 2024). Access the paper.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) | assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| bp 180 °C/17.3 hPa | bp 249 °C/1013 hPa | bp 249 °C/1013 hPa | bp 249 °C/1013 hPa |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 150-152 °C | mp 121-123 °C | mp 121-123 °C | mp 121-123 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8001401000 | 04022536355733 |
| 8001400250 | 04022536355726 |