Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 195,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
195,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.002% Sulfur compounds (as S), ≤0.005% In methanol insoluble matter, ≤0.5% Water
sulfated ash
≤0.005%
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
2.9 g/L
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (5%; etanol 96%): pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (kolor): pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (klarowność): pozytywny wynik testu
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.005 %
Związki chlorowcowane (jako Cl): ≤ 0,005 %
Związki siarki (jako S): ≤ 0,002 %
W metanolu substancje nierozpuszczalne: ≤ 0.005 %
Substancje ulegające utlenieniu: pozytywny wynik testu
Substancje redukujące nadmanganian: pozytywny wynik testu
Substancje łatwo ulegające zwęgleniu: pozytywny wynik testu
Popiół siarczanowy: ≤ 0,005 %
Woda: ≤ 0,5 %
Odpowiada Reag. Ph Eur.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent |
| assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1055002 | agency - |
| form solid | form crystalline | form - | form crystalline |
| solubility 2.9 g/L | solubility water: soluble (2.9 g/l at 25 °C) | solubility - | solubility water: soluble (2.9 g/l at 25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas benzoesowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Accurately measure the moisture content in ethanolamine (HOCH₂CH₂NH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric or coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in 2-Methylpiperidine
Accurately measure the moisture content in 2-Propylamine ((CH₃)₂CHNH₂) through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001369025 | 04022536002361 |
| 1001360100 | 04022536002330 |
| 1001360250 | 04022536002347 |
| 1001361000 | 04022536002354 |