Przejdź do
8.22257
Benzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm & Dudareva, 2015).
  • Paper Title: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C–H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL800211.001361.00130
Benzoic acid phyproof® Reference Substance
PHL80021
Benzoic acid
grade
synthesis grade
grade
primary reference standard
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
500
form
solid
form
crystals
form
solid
form
powder, solid
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822257010004022536486482
822257500004022536486505
822257100004022536486499
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?