Merck
76174BC
MVP ICON® Roztwór buforowy, pH 10,0 niebieski (na bazie boranu)
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
pH calibration
Quality Level
product line
MVP ICON®
form
liquid
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
General description
Roztwór buforowy pH 10,0 Blue (500 ml) do sondy pH MVP ICON® Roztwór buforowy na bazie boranów zawierający: węglan potasu - boran potasu - wodorotlenek potasu.
Application
Do użytku podczas wykonywania 3-punktowej kalibracji sondy pH/temperatury MVP ICON® (78088BC).
Packaging
Przezroczysta plastikowa butelka z białą zakrętką
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
7617404065265648745