76173BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 7.0 Yellow
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
opis
pH calibration
linia produktu
MVP ICON®
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
MVP ICON®
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Opis ogólny
pH 7.0 Yellow Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Zastosowanie
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Opakowanie
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Kompatybilność
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Informacje prawne
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany