Przejdź do
71280
Veggie Peptone - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
1230,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Veggie Peptone is a certified animal-free media component obtained from papain-digested soymeal that can be used as a direct replacement for tryptone in bacterial growth media. It has been quality tested to ensure proper growth and maintenance of bacterial cells. The Veggie line of products are ideal for applications requiring minimal use of animal-derived materials.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
929762918587972
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71280-307790788055295