Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Przewidywany termin wysyłki27 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 412,00 zł |
Informacje o tej pozycji
412,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 sierpnia 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥99%
form
crystals (needle-like)
mol wt
174.19 g/mol
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
F[S](=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Assay: ≥99.0%
Melting point: 91-95°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (GC) | assay - |
| form crystals (needle-like) | form crystalline powder | form viscous liquid (slightly) | form crystals |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 174.19 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 7110-5GM | 04055977241631 |
| 7130-250GM | 04061839914643 |