Przejdź do
6110-OP
Monohydrat MES
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonim(y):
OmniPur® MES, Monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161704
NACRES:
NA.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
pKa w 25°C: 5,50-6,50
Czystość: ≥99,0%
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie nadaje się do leków, żywności ani użytku domowego.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69892PHR929469889
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3