Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−70°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
General description
Other Notes
•200 µlHelper Phage Lysate
•200 µlSelection Phage Lysate
•50 µlT7 Tester Phage Lysate
•200 µlHMS174(DE3) glycerol stock
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69734-3 | 04055977258998 |