Merck
69725-M
Zestaw do lizogenizacji λDE3 plus pLysS i pLysE - Novagen
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Zestaw do lizogenizacji λDE3 jest przeznaczony do specyficznej dla miejsca integracji profaga λDE3 do chromosomu komórki gospodarza E. coli, dzięki czemu lizogenizowany gospodarz może być użyty do ekspresji docelowych genów sklonowanych w wektorach pET. λDE3 jest rekombinowanym fagiem niosącym sklonowany gen dla polimerazy T7 RNA pod kontrolą lacUV5 . Lizogeny są przygotowywane przez koinfekcję trzema dostarczonymi fagami i mogą być weryfikowane przez posiew faga T7 Tester (mutanta delecyjnego polimerazy T7 RNA). Fag ten nie jest w stanie wytworzyć płytki na komórkach pozbawionych polimerazy T7 RNA, ale wytwarza normalne płytki na lizogenach λDE3 w obecności IPTG.The Przeciwciało monoklonalne polimerazy RNA T7 może być użyte do weryfikacji obecności polimerazy RNA T7 w szczepie gospodarza za pomocą analizy Western blot.
Other Notes
•200 µlλDE3 Phage Lysate
•200 µlHelper Phage Lysate
•200 µlSelection Phage Lysate
•50 µlT7 Tester Phage Lysate
•200 µlHMS174(DE3) glycerol stock
•1 µgpLysS DNA
•1 µgpLysE DNA
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69725-304055977258981