Przejdź do
69348-M
Primer promotora T7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 pmol
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352208
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
728,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Primer promotora T7, Mr: 6106
Other Notes
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70005-M110347310018.41016
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69348-304055977259216