Przejdź do
11034731001
Roche
Podkład "losowy"
lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Synonim(y):
podkład
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Form:
lyophilized
Storage temp.:
−20°C
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
usage
sufficient for ≤400 reactions
packaging
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
p(dN)6
Application
Primer "random" has been used:
  • in a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) and quantitative PCR (qPCR) to retro-transcribe RNA[1][2]
  • to reverse-transcribe RNA samples to cDNA[3]
  • in digital droplet PCR (ddPCR) to synthesis cDNA from RNA[4]
Primer for cDNA synthesis[5][6][7]
Features and Benefits
  • Offers a consistent representation of all RNA sequences in mRNA
  • Can prime cDNA transcription from RNAs lacking a poly(A) tail
  • Short cDNA transcripts can overcome the challenges posed by RNA secondary structures
  • The average length of cDNAs formed can be controlled by adjusting the ratio of random primers to RNA in the reverse transcription (RT) reaction
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML122970005-MD134406
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
form
lyophilized
form
powder
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
usage
sufficient for ≤400 reactions
usage
-
usage
-
usage
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1103473100104061837684562