Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
aggregation number
83
color
white
CMC
100 - 400 μM
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| aggregation number 83 | aggregation number 55 | aggregation number 155 | aggregation number - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| CMC 100 - 400 μM | CMC 2 - 4 mM | CMC 10 - 60 μM | CMC 330 mM |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 693017-100GM | 07790788060664 |
| 693017-5GM | 07790788052553 |
| 693017-500GM | 04055977259476 |
| 693017-25GM | 07790788052546 |