Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c2c([o][c](c1)=O)cc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc3ccc(cc3)O)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChI key
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Fluorogeniczny substrat kaspazy-1
Preparation Note
Other Notes
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Walker, N.P., et al. 1994. Cell 78, 343.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form lyophilized | form lyophilized |
| assay 98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 688225-5MG | 04055977225488 |